Descripción
- Cuerpo del tomamuestras de acero inoxidable 316L
- Frasco de vidrio
- Punto único
- Muestreo de líquidos de viscosidad baja a media
- Ideal para muestras de volumen bajo (dosis unitaria)
- El tomamuestras está disponible con una cubierta que detiene que el frasco se moje
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras de líquidos |
| Material | Acero inoxidable con frasco de vidrio |
| Incluye | Frasco de vidrio de 500 ml, tapa de frasco |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Longitud (métrico) | 1500 mm |