Learn More
Tuttnauer Soporte para frascos
Código de producto. 17868279 Tienda Tuttnauer Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
A116
Diámetro (métrico):
45 mm
Admite:
6 mm Nozzles with Rigid Inside (A129)
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Modelo Diámetro (métrico) Admite unitSize
17868279 A116 45 mm 6 mm Nozzles with Rigid Inside (A129) 1 unidad
1 options
Código de producto. 17868279
Marca: Tuttnauer D00570300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bottle Holder for nozzles with rigid inside diameter.
  • For 6 mm nozzles with rigid inside diameter.
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Bottle Holder
Admite 6 mm Nozzles with Rigid Inside (A129)
Modelo A116
Para utilizar con (equipo) Tiva Washer
Diámetro (métrico) 45 mm