Learn More
Wuertt Celluloid™ Soporte para frascos
Código de producto. 11946993
Change view
Click to view available options
Admite:
Frascos (1 l)
Frascos (250 o 500 ml)
Posiciones:
6
10
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Posiciones unitSize
11946993 Frascos (250 o 500 ml) 10 cada uno
11936993 Frascos (1 l) 6 cada uno
2 options
Código de producto. 11946993
Marca: Wuertt Celluloid™ 5180411