Learn More
Saint-Gobain Garrafa Chemware™ PFA
Código de producto. 12388238
Change view
Click to view available options
:
Capacidad: 20 l
Código de producto.
12388238 Capacidad: 20 l
1 options
Código de producto. 12388238
Marca: Saint-Gobain D1069731
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Material del tapón: Politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Químicamente inerte y ultrapuro; cumple los criterios Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Menor contenido de iones metálicos de todos los fluoropolímeros
  • Ideal para almacenamiento durante fases intermedias de procesamiento de productos farmacéuticos y semiconductores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 5,3 gal
Capacidad (métrico) 20 L
Material del cierre Politetrafluoroetileno (PTFE)
Diámetro interior del cuello (métrico) 40,5 mm
Incluye Tapón
Material PFA
Tipo de producto Garrafón