Learn More
Saint-Gobain Garrafa Chemware™ PFA
Descripción
- Químicamente inerte y ultrapuro; cumple los criterios Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Menor contenido de iones metálicos de todos los fluoropolímeros
- Ideal para almacenamiento durante fases intermedias de procesamiento de productos farmacéuticos y semiconductores
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 2,6 gal |
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 40,5 mm |
| Incluye | Tapón |
| Material | PFA |
| Tipo de producto | Garrafón |