Learn More
Socorex™ Frasco Calibrex
Descripción
- Dispensador de volumen ajustable.
- Resistente a productos químicos.
- Activación suave y sin esfuerzo.
- La rosca de la base se ajusta al diámetro de 32 mm del cuello de frasco.
- Incluye 3 adaptadores (fabricado con PP) para diámetros de28, 40 y 45 mm de cuello del frasco.
- Identificación por códigos de colores.
- Compatibilidad química con código QR
- Ajuste de volumen rápido, fiable y sencillo:
- Ajuste rápido y preciso con una sola mano.
- Un mecanismo eficaz de tope de clic evita alteraciones no deseadas.
- La pantalla grande es fácil de leer; la ventana se ajusta al lado deseado del cuerpo del instrumento.
- Cada paso de la leva cilíndrica está precalibrado y corresponde a una división en la graduación del volumen.
- El instrumento gira 360° para poder colocarlo adecuadademente en la parte superior del frasco.
- La entrada de aire se puede ampliar para admitir un filtro de membrana Luer en caso de que la contaminación del aire sea un problema.
- Calibrado en fábrica; fácilmente recalibrado en el laboratorio.
- No se necesitan herramientas para el desmontaje/montaje.
- Esterilizables en autoclave a 121 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | <±1,5% - <±0,6 % |
| Tipo de producto | Frasco Calibrex |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Volumen (métrico) | De 1 a 10 ml |
| Incrementos | 0,25 mL |
| Precisión | <0,5 % - <0,1 % |