Learn More
Hirschmann™ Soporte para frascos
Código de producto. 11642249
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
750 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11642249 750 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11642249
Marca: Hirschmann™ 9396001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Soporte de silicona para frascos de laboratorio con dispensadores para la parte superior de los frascos.
  • De silicona muy pura
  • Sostiene frascos con un diámetro entre 75 y 120 mm de forma segura
Especificaciones
Tipo de producto Caja de frascos
Longitud (métrico) 750 mm