Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Herramientas manuales y herramientas eléctricas
- Cepillos
- B2M™ Cepillos para frascos
B2M™ Cepillos para frascos
Código de producto. 12088758
Change view
Click to view available options
Longitud del mango (métrico):
190 mm
235 mm
250 mm
260 mm
270 mm
300 mm
400 mm
440 mm
450 mm
500 mm
600 mm
Longitud del cepillo (métrico):
50 mm
60 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Diámetro de la cerda (métrico):
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
55 mm
Tipo de punta:
2 mechas
Extremo de fresado
Extremo de retorno
Punta de algodón
Punta de cerdas unidas
Sin extremo
Sin punta
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
| Código de producto. | Longitud del mango (métrico) | Longitud del cepillo (métrico) | Diámetro de la cerda (métrico) | Tipo de punta | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12088758 | 300 mm | 75 mm | 8 mm | Extremo de retorno | paquete de 10 |
| 12038768 | 300 mm | 100 mm | 15 mm | Extremo de retorno | paquete de 10 |
| 11788612 | 270 mm | 100 mm | 50 mm | Extremo de fresado | paquete de 10 |
| 12028768 | 500 mm | 100 mm | 13 mm | Extremo de retorno | paquete de 10 |
| 12004887 | 400 mm | 100 mm | 10 mm | Punta de algodón | paquete de 10 |
| 12094877 | 500 mm | 100 mm | 5 mm | Sin punta | paquete de 10 |
| 12048758 | 250 mm | 110 mm | 18 mm | Extremo de retorno | paquete de 10 |
| 12058758 | 250 mm | 110 mm | 30 mm | Extremo de retorno | paquete de 10 |
| 12068768 | 300 mm | 110 mm | 10 mm | Extremo de retorno | paquete de 10 |
| 12048768 | 300 mm | 110 mm | 18 mm | Punta de algodón | paquete de 10 |
| 12058768 | 300 mm | 110 mm | 20 mm | Extremo de retorno | paquete de 10 |
| 11748592 | 260 mm | 110 mm | 25 mm | Extremo de retorno | paquete de 10 |
| 12068758 | 600 mm | 110 mm | 25 mm | Extremo de retorno | paquete de 10 |
| 11768632 | 400 mm | 120 mm | 50 mm | Punta de cerdas unidas | paquete de 10 |
| 11788592 | 500 mm | 120 mm | 50 mm | Punta de cerdas unidas | paquete de 10 |
| 12018768 | 235 mm | 50 mm | 10 mm | Sin extremo | paquete de 10 |
| 12008768 | 400 mm | 60 mm | 7 mm | Sin extremo | paquete de 10 |
| 12038758 | 190 mm | 80 mm | 12 mm | Extremo de retorno | paquete de 10 |
| 12078758 | 440 mm | 90 mm | 50 mm | Extremo de retorno | paquete de 10 |
| 11798592 | 450 mm | 90 mm | 55 mm | 2 mechas | paquete de 10 |
Artikelnummer. 12088758
Marke: B2M™ 10120
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
- Tres opciones de cerdas:
- Cerdas de seda blanco para limpieza general
- Las cerdas de nailon son muy resistentes para su uso con sustancias agresivas
- Las cerdas de pelo de cabra son muy suaves para la limpieza de objetos delicados
- Gran variedad de estilos de punta, entre las que se incluyen: puntas de cerdas blandas unidas, de 2 mechas, de algodón y con carcasa
- Para la limpieza de todo tipo de recipientes: tubos, buretas, bolas y frascos
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Cepillo para frascos |
| Bristle Material | Nailon |
| Tipo de punta | Extremo de retorno |
| Diámetro de la cerda (métrico) | 8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de uso general, con sustancias agresivas |
| Para utilizar con (equipo) | Cánula Mayo |
| Longitud del cepillo (métrico) | 75 mm |
| Longitud del mango (métrico) | 300 mm |
| Cantidad | 10 paq. |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?