Learn More
BRAND™ Bottle Adapters for Dispensette™ and seripettor™ Bottletop Dispensers and Titrette™ Bottletop Burettes
Código de producto. p-7146489 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
Rosca externa: 33 mm; Rosca de frasco: 38 mm
Rosca externa: 33 mm; Rosca de frasco: 40 mm
Rosca externa: 33 mm; Rosca de frasco: 45 mm
Material:
Politetrafluoroetileno (PTFE), ETFE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca Material unitSize
10170331 Rosca externa: 33 mm; Rosca de frasco: 38 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), ETFE cada uno
10449652 Rosca externa: 33 mm; Rosca de frasco: 40 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), ETFE cada uno
10727411 Rosca externa: 33 mm; Rosca de frasco: 45 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), ETFE cada uno
3 options
Código de producto. 10170331
Marca: BRAND™ 704388
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adapters for common bottle threads and standard taper joints
  • Los adaptadores de polipropileno económicos funcionan para la mayoría de las aplicaciones
  • Adaptadores ETFE/PTFE para ácidos y disolventes agresivos
  • El número inicial se refiere a la rosca macho del adaptador
  • El segundo número hace referencia al cuello del frasco que encaja en el adaptador
  • Las roscas del frasco de 22 mm, 24 y28 mm requieren un adaptador de apilamiento con un adaptador de 33/45 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), ETFE
Tipo de cuello Bottle Thread: 38 mm
Tamaño de rosca Rosca externa: 33 mm; Rosca de frasco: 38 mm
Diámetro del cuello (métrico) 38 mm
Diámetro exterior del cuello (métrico) 33 mm