Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Boston
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- S1P-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones secas.
- Estructura textil tejida
- Revestimiento de poliuretano
- Hydro-Tec™ Antibacteriano
- Sin metales
- Forro sin cromo
- Certificado ESD
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro, Gris |
| Diseñar | Boston |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec™ antibacteriano |
| Material | Textil |
| Tamaño | 47 |
| Material del dedo del pie | Compuesto |