Learn More
Emma Safety Footwear Zapato Boston S1P
Descripción
- Extraligero, extrafuerte. Este zapato de seguridad Athletic combina una comodidad óptima con una protección óptima. Y también tiene la apariencia. Gracias a la parte superior de tejido de punto y la nariz protectora Nano Carbon Composite, el Boston es especialmente ligero y cómodo. Ideal para lugares de trabajo donde la seguridad y la comodidad duradera son las principales prioridades.
- La suela de TPU GripForce™ Easy Twist ofrece un agarre máximo, es duradera y altamente reciclable. El cordón integrado evita los puntos de presión de los ganchos y los ojales, y el revestimiento antibacteriano Hydro-Tec™ proporciona una transpiración óptima. Boston emana deportividad pura y está diseñado para el rendimiento y la apariencia.
- Industria
- Transporte y logística
- Componentes electrónicos
- Fabricación
- Zapato de seguridad
- Zapato de seguridad S1P con suela para trabajos en seco
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 20345:2011 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro, Gris, Naranja |
| Para utilizar con (aplicación) | Logística y transporte, electrónica, fabricación |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec antibacteriano |
| Material | Poliuretano |
| Tamaño | 35 |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Ajuste | Anchura estándar |
| Estilo de tobillo | Bajo |
| Mostrar más |