Especificaciones
| Material | Aluminio anodizado, acero inoxidable |
| Incluye | Llave Allen, adaptadores |
| Tamaño | 18 mm dia., 13 mm dia. |
| Para utilizar con (equipo) | Varillas verticales de 18 mm, varillas de soporte horizontales de 13 mm |