missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bosentan (hydrate), MedChemExpress

Código de producto. 16481999
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
200 miligramos
5 g
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16481999 1 g 1 g
16491346 200 mg 200 miligramos
16474147 50 mg 50 miligramos
16457986 100 mg 100 miligramos
16401976 500 mg 500 miligramos
16400708 5 g 5 g
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16481999

Marca: Medchem Express HYA0013A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Bosentan hydrate is a competitive and dual antagonist of endothelin-1 (ET) for the ETA and ETB receptors with Ki of 4.7 nM and 95 nM in human SMC, respectively.

Bosentan hydrate is a competitive and dual antagonist of endothelin-1 (ET) for the ETA and ETB receptors with Ki of 4.7 nM and 95 nM in human SMC, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bosentan (hydrate)
CAS 157212-55-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H31N5O7S
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.55 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (87.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(NC1=NC(C2=NC=CC=N2)=NC(OCCO)=C1OC3=CC=CC=C3OC)(C4=CC=C(C(C)(C)C)C=C4)=O.O
Peso molecular (g/mol) 569.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 569.63
Porcentaje de pureza 99.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.