Learn More
BOS-172722, MedChemExpress
Código de producto. 16434588
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16434588 10 mg 10 miligramos
16487297 5 mg 5 miligramos
16455436 100 mg 100 miligramos
16450887 50 mg 50 miligramos
16423146 25 mg 25 miligramos
16421169 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16434588
Marca: Medchem Express HY112162
MedChemExpress BOS-172722 is an inhibitor of monopolar spindle 1 (MPS1) checkpoint with an IC50 of 11 nM and 63 nM for MPS1 (1 mM ATP) and P-MPS1, respectively. BOS-172722 also has potential for the study of various forms of breast cancer.
BOS-172722 is an inhibitor of monopolar spindle 1 (MPS1) checkpoint with an IC50 of 11 nM and 63 nM for MPS1 (1 mM ATP) and P-MPS1, respectively. BOS-172722 also has potential for the study of various forms of breast cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOS-172722
CAS 1578245-44-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H30N8O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad 1M HCl : 65 mg/mL (145.56 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : 5 mg/mL (11.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC2=CN=C(NC3=CC=C(C4=NN=CN4C)C=C3OCC)N=C2C(NCC(C)(C)C)=N1
Peso molecular (g/mol) 446.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.55
Porcentaje de pureza 99.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death