missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOS-172722, MedChemExpress

Código de producto. 16423146
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16423146 25 mg 25 miligramos
16487297 5 mg 5 miligramos
16455436 100 mg 100 miligramos
16450887 50 mg 50 miligramos
16434588 10 mg 10 miligramos
16421169 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16423146

Marca: Medchem Express HY112162

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BOS-172722 is an inhibitor of monopolar spindle 1 (MPS1) checkpoint with an IC50 of 11 nM and 63 nM for MPS1 (1 mM ATP) and P-MPS1, respectively. BOS-172722 also has potential for the study of various forms of breast cancer.

BOS-172722 is an inhibitor of monopolar spindle 1 (MPS1) checkpoint with an IC50 of 11 nM and 63 nM for MPS1 (1 mM ATP) and P-MPS1, respectively. BOS-172722 also has potential for the study of various forms of breast cancer.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BOS-172722
CAS 1578245-44-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H30N8O
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad 1M HCl : 65 mg/mL (145.56 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : 5 mg/mL (11.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC2=CN=C(NC3=CC=C(C4=NN=CN4C)C=C3OCC)N=C2C(NCC(C)(C)C)=N1
Peso molecular (g/mol) 446.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.55
Porcentaje de pureza 99.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.