missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bortezomib, MedChemExpress
Descripción
Bortezomib (PS-341) is a reversible and selective proteasome inhibitor, and potently inhibits 20S proteasome (Ki=0.6 nM) by targeting a threonine residue. Bortezomib disrupts the cell cycle, induces apoptosis, and inhibits NF-κB. Bortezomib is the first proteasome inhibitor anticancer agent. Anti-cancer activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bortezomib |
| CAS | 179324-69-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H25BN4O4 |
| Cantidad | 200 mg |
| Sinónimo | PS-341 LDP-341 NSC 681239 |
| Información de solubilidad | Ethanol : 66.67 mg/mL (173.51 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 50 mg/mL (130.13 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OB(O)[C@H](CC(C)C)NC([C@@H](NC(C1=NC=CN=C1)=O)CC2=CC=CC=C2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 384.24 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?