Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cucharas de pesaje de vidrio
Código de producto. 10465205
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
82 mm
95 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10465205 95 mm cada uno
10064453 82 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10465205
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05568006
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Empties completely without any loss of material. Lenz Laborglasinstrumente™ Glass Weighing Scoops are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Combinación de cuchara/embudo de pesaje
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Capacidad (métrico) 6 mL
Tipo de producto Cuchara de pesaje
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para el vaciado completo sin pérdidas
Material Vidrio de borosilicato
Longitud (métrico) 95 mm