Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 3 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para pesar pequeñas cantidades de polvo |
| Tipo de producto | Embudo de pesaje |