Learn More
Karl Hecht™ Embudos de pesaje de vidrio borosilicatado
Código de producto. p-8007118
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 mL
6 mL
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10489621 10 ml cada uno
10419061 6 mL cada uno
10268291 3 mL cada uno
3 options
Código de producto. 10489621
Marca: Karl Hecht™ 44248010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For easy transfer of liquids and powders in the laboratory. Karl Hecht™ Assistent™ Glass Weighing Boats are manufactured from durable DURAN™ borosilicate 3.3 glass.
  • Available in different capacities
  • Clear glass
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio borosilicatado
Altura (métrico) 105 mm
Tipo de producto Embudo de pesaje