Learn More
JG Finneran Associates™ Viales con espacio de cabeza de vidrio borosilicatado
Click to view available options
Volumen (métrico):
6 mL
10 mL
20 mL
27 mL
Tipo de tapón:
Encapsulado con borde biselado
Plano, encapsulado
Diámetro exterior (imperial):
22 mm
23 mm
30 mm
Altura (métrico):
38 mm
46 mm
60 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Beskrivning
- Disponible en vidrio borosilicatado de tipo I transparente
- Con borde plano superior o biselado de 20 mm de acabado con tapón de rosca
- Los viales se utilizan para calentar la muestra hasta que la concentración de fases líquida y gaseosa están en equilibrio
- A continuación, se toma una muestra de la fase gaseosa (espacio de cabeza) para su análisis
- El vial y el tapón forman un sello hermético para un análisis preciso con resultados reproducibles
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 22 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 6 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utilizan para calentar la muestra hasta que la concentración de fases líquida y gaseosa están en equilibrio. |
| Estilo de cuello | Para capsular |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Aluminio |
| Tipo de tapón | Encapsulado con borde biselado |
| Altura (métrico) | 38 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering