Learn More
Cuerpo de vidrio Torion con accesorios
Descripción
- Solo el vidrio y el PTFE entran en contacto con el líquido se utiliza para proporcionar una vía resistente a los productos químicos
- La junta completa consta de cuerpo de vidrio de borosilicato, accesorio de polipropileno relleno de vidrio y anillo de sellado de caucho/PTFE
- El cuerpo de vidrio tiene una rosca de tornillo interna en la que está instalado el anillo de sellado de goma revestido con PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con | Sistema de uniones de sopladores de vidrio |
| Altura (métrico) | 32 mm |
| Tipo de producto | Cuerpo de vidrio de Torion |