Learn More
Cuerpo de vidrio Torion con accesorios
Código de producto. 10794521
Change view
Click to view available options
Material:
Vidrio de borosilicato
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Material unitSize
10794521 Vidrio de borosilicato paquete de 10
1 options
Código de producto. 10794521
Marca: SVL 72102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sistema de unión alternativo para sopladores de vidrio para realizar conexiones entre tubos y cristalería
  • Solo el vidrio y el PTFE entran en contacto con el líquido se utiliza para proporcionar una vía resistente a los productos químicos
  • La junta completa consta de cuerpo de vidrio de borosilicato, accesorio de polipropileno relleno de vidrio y anillo de sellado de caucho/PTFE
  • El cuerpo de vidrio tiene una rosca de tornillo interna en la que está instalado el anillo de sellado de goma revestido con PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con Sistema de uniones de sopladores de vidrio
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Cuerpo de vidrio de Torion