Learn More
Rogo Sampaic™ Tubos de ensayo de vidrio borosilicatado
Código de producto. 11727045
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm
16 mm
20 mm
Longitud (métrico):
120 mm
160 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11727045 20 mm 200 mm paquete de 100
11723923 16 mm 160 mm paquete de 100
11707045 12 mm 120 mm 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11727045 Proveedor Rogo Sampaic™ N.º de proveedor BGB009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para análisis y procedimientos rutinarios de laboratorio. Los tubos de ensayo de vidrio de borosilicato Rogo Sampaic™ se han fabricado con vidrio de borosilicato transparente de pared gruesa.
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Esterilizable en autoclave
  • Boca ligeramente recocida y redondeada
Especificaciones
Longitud (métrico) 200 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 20 mm