Learn More
Rogo Sampaic™ Tubos de ensayo de vidrio borosilicatado
Código de producto. 11723923
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm
16 mm
20 mm
Longitud (métrico):
120 mm
160 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11723923 16 mm 160 mm paquete de 100
11707045 12 mm 120 mm 100 PCS
11727045 20 mm 200 mm paquete de 100
3 options
Código de producto. 11723923
Marca: Rogo Sampaic™ BGB044
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideales para análisis y procedimientos rutinarios de laboratorio. Los tubos de ensayo de vidrio de borosilicato Rogo Sampaic™ se han fabricado con vidrio de borosilicato transparente de pared gruesa.
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Esterilizable en autoclave
  • Boca ligeramente recocida y redondeada
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 mL
Longitud (métrico) 160 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 16 mm