Descripción
- Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato, grado 3.3
- Todas las normas ISO 4142
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 4142 |
| Longitud (métrico) | 100mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Diámetro (métrico) | 12mm |