Learn More
Witeg™ Vasos de precipitados de perfil alto de vidrio borosilicatado
Código de producto. p-8010329
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
1000 mL
2000 mL
Altura (métrico):
117 mm
120 mm
180 mm
240 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
10493112 250 mL 120 mm -
11867850 250 mL 117 mm paquete de 10
10000223 1000 mL 180 mm -
10552475 2000 mL 240 mm -
4 options
Código de producto. 10493112
Marca: Witeg™ 5 502 250
Vasos de precipitados de perfil alto de vidrio borosilicato Witeg™ incluyen graduaciones y una boquilla de vertido muy prácticas.
  • Vidrio de borosilicato duradero
  • Graduados
  • Perfil alto con boquilla
  • Algunos modelos incluyen asas
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 60 mm
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Borosilicate Glass (3.3)
Altura (métrico) 120 mm
Incluye Spout
Cantidad 10 Pk.
Tipo Beaker
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 3819, DIN 12331
Modelo Perfil alto