Learn More
Witeg™ Vasos de precipitados de perfil alto de vidrio borosilicatado
Descripción
- Vidrio de borosilicato duradero
- Graduados
- Perfil alto con boquilla
- Algunos modelos incluyen asas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 61 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Altura (métrico) | 117 mm |
| Incluye | Boquilla |
| Cantidad | 10/paquete |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3819, DIN 12331 |
| Modelo | Perfil alto |