Learn More
Witeg™ Vasos de precipitados de perfil alto de vidrio borosilicatado
Descripción
- Vidrio de borosilicato duradero
- Graduados
- Perfil alto con boquilla
- Algunos modelos incluyen asas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 60 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Altura (métrico) | 120 mm |
| Incluye | Spout |
| Cantidad | 10 Pk. |
| Tipo | Beaker |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3819, DIN 12331 |
| Modelo | Perfil alto |