Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil alto de vidrio de borosilicato
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Capacidad (métrico) | 3000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Acabado | Mate |
| Incluye | Boquilla |
| Cantidad | 1Each |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3819, DIN 12331 |
| Scale | Escala de graduación blanca |
| Mostrar más |