Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil alto de vidrio de borosilicato
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior (métrico) | 120 mm |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Acabado | Mate |
| Altura (métrico) | 240 mm |
| Incluye | Boquilla |
| Cantidad | 10 paquete |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Mostrar más |