Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil alto de vidrio de borosilicato
Código de producto. 15459093 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 mL
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15459093 800 ml paquete de 10
15499083 50 ml paquete de 10
15409093 100 ml paquete de 10
15419093 150 ml paquete de 10
15429093 250 ml paquete de 10
15439093 400 ml paquete de 10
15449093 600 ml paquete de 10
15469093 1000 mL paquete de 10
11992223 1000 mL paquete de 10
11902233 2000 ml paquete de 10
15479093 2000 ml cada uno
15489093 3000 ml cada uno
11912213 5000 ml cada uno
13 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Product Code. 15459093
Only null left
Add to basket
Add to basket
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Incluye graduaciones y una boquilla para facilitar el vertido. El vaso de precipitados de perfil alto de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ está disponible en una gran variedad de tamaños.
  • Vidrio de borosilicato
  • Perfil alto
  • Graduados
  • Con boquilla
  • Fabricado conforme a ISO 3819 e DIN 12331
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 90 mm
Capacidad (métrico) 800 ml
Material Vidrio de borosilicato
Acabado Mate
Altura (métrico) 175mm
Incluye Boquilla
Cantidad Paquete de 10
Tipo Vaso de precipitados
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 3819, DIN 12331
Scale Escala de graduación blanca
Modelo Perfil alto