Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil alto de vidrio de borosilicato
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Vidrio de borosilicato
- Perfil alto
- Graduados
- Con boquilla
- Fabricado conforme a ISO 3819 e DIN 12331
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior (métrico) | 95 mm |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Acabado | Mate |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| Incluye | Boquilla |
| Cantidad | 10 paq. |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |