Learn More
Adaptador para llave de paso en forma de T de vidrio de borosilicato Quickfit™
Descripción
- Con llave de paso de PTFE GP Rotaflo™ que proporciona control de flujo fino y cierre positivo
- Los conectores roscados de plástico desmontables permiten instalar la manguera de caucho, etc. de forma fácil y segura
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tamaño de puerto | 24/29 |
| Forma | Forma de T |
| Incluye | Llave de paso de PTFE GP Rotaflo™ |
| Tipo de producto | Adaptador de llave de paso |