Learn More
GPE Scientific™ Agitador de vidrio borosilicatado
Descripción
- Para su uso con motores de agitador de varilla.
- No se puede lavar y se puede esterilizar en autoclave.
- Las palas de PTFE se pueden retirar o sustituir fácilmente.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Overhead Stirrer Motors |
| Junta cónica estándar | B24 |
| Tipo | Agitadores de vidrio de precisión Uni-Form |