Learn More
Hamilton™ Jeringa digital modelo 725, aguja extraíble grande
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El émbolo de acero inoxidable está fabricado para ajustarse al cilindro de vidrio con una tolerancia inferior a tres milésimas de milímetro
- Proporciona una vida útil de la jeringa insuperable
- Volumen de 250 μl
- No esterilizable en gas
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato, Acero inoxidable |
| Descripción | Digital Syringe |
| Calibre de aguja | 22s G |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,15 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,72 mm |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Tipo de producto | Jeringa Microliter |
| Presión máxima | 68,9 bar (1000 psig) |
| Temperatura máxima | 50 °C |
| Mostrar más |