Learn More
Hamilton™ Jeringa Gastight estanca a los gases de vidrio de borosilicato/SST/PTFE
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Acero (émbolo) |
| Descripción | Recubrimiento de la aguja: Cementada |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,41 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,72 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de líquidos o gases |
| Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
| Presión máxima | 200 psi |
| Temperatura máxima | 50 °C |
| Mostrar más |