Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de separación de tipo Squibb de vidrio borosilicatado con tapón de vidrio macizo, escala
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Con conector de NS y tapón de PE
- Escala aprox de volumen/ml
- Con dispositivo de retención de rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Material del tope | Polietileno |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction