Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de separación de tipo Squibb de vidrio borosilicatado con tapón de vidrio macizo, escala
Código de producto. 11802652
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11802652 500 ml paquete de 2
11886204 2000 ml cada uno
11812652 1000 ml paquete de 2
11882642 100 ml paquete de 2
11892642 250 ml 2 PCS
11872642 50 ml paquete de 2
6 options
Código de producto. 11802652
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04012058
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For use in liquid-liquid extractions to separate components. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with Solid Glass Plug, Scale are manufactured from durable DURAN™ glass.
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Escala aprox de volumen/ml
  • Con dispositivo de retención de rosca
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 2Pack
Material del tope Polietileno