Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación Acc to Squibb, con tapón de PTFE
Código de producto. p-8005973
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 10078420
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04014170
Para su uso en extracciones de líquido-líquido para separar componentes. Los embudos de separación Lenz Laborglasinstrumente™ de conformidad con Squibb, con tapón de PTFE se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
  • Sin escala
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 2Pack
Material del tope Polietileno