Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación Acc to Squibb, con tapón de PTFE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Sin escala
- Con conector de NS y tapón de PE
- Con dispositivo de retención de rosca
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Material del tope | Polietileno |