Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de alta resistencia achaparrados de vidrio borosilicatado con boquilla
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 4
Descripción
- Construcción de pared resistente para mayor resistencia mecánica
- Vidrio de borosilicato de expansión completa 3.3
- Borde reforzado con boquilla para facilitar el vertido
- Graduados en área de marcación de cerámica blanca
- Grosor de pared uniforme para una óptima claridad óptica
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 150 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (tipo 1) |
| Incluye | Boquilla |
| Cantidad | 10 |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Graduated | Sí |
| Scale | Cerámica blanca |
| Modelo | Achaparrado |