Learn More
Witeg™ Extractor Soxhlet Sapparat de vidrio de borosilicato
Click to view available options
Capacidad (métrico):
90 mL
125 mL
200 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Equipo de extracción Soxhlet |
| Tipo de producto | Extractor Soxhlet Sapparat |
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |