Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 120mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 17mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Altura (métrico) | 210 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones de filtrado en el laboratorio |
| Longitud del tubo (métrico) | 120mm |