Learn More
Kimble Chase™ Vial con ampolla de vidrio con cierre
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
Descripción
- Viales TITESEAL™
- Partes superiores planas.
- Tapones de plástico de tipo conector de fondo abierto, sin acoplar
- Fabricados con vidrio de borosilicato con dilatación 51 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B
Especificaciones
Especificaciones
| N.º por caja | 432 |
| N.° por paquete | 144 |
| Tipo de tapón | Conector de fondo abierto |