Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de separación de vidrio borosilicatado con tapón de vidrio macizo, graduaciones
Código de producto. 10018360
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10018360 1000 mL paquete de 2
10719501 500 mL paquete de 2
10579571 50 mL paquete de 2
3 options
Código de producto. 10018360
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04022070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los embudos de separación de vidrio borosilicatado Lenz Laborglasinstrumente™ con tapón de vidrio macizo y graduaciones se utilizan en extracciones líquido-líquido para separar los componentes de una mezcla en fases de disolventes no miscibles de diferentes densidades.
  • Forma cilíndrica con tubo de descarga recto
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Con tapón de vidrio macizo
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Con escala
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio de borosilicato
Graduado Sí
Incluye Tapón de vidrio macizo y dispositivo de retención de rosca
Graduaciones 20 ml
Número de junta Toma 29/32 NS
Tipo de producto Embudo de separación