Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de separación de vidrio borosilicatado con tapón de vidrio macizo
Código de producto. 10729221
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10729221 1000 mL paquete de 2
10090531 100 mL paquete de 2
10213961 250 mL paquete de 2
10040381 500 mL paquete de 2
4 options
Código de producto. 10729221
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04030070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los embudos de separación Lenz Laborglasinstrumente™ de vidrio borosilicatado con tapón de vidrio macizo se utilizan en extracciones líquido-líquido para separar los componentes de una mezcla en fases de disolventes no miscibles de diferentes densidades.
  • Forma cilíndrica con tubo de descarga recto
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Con tapón de vidrio macizo
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Con escala
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio de borosilicato
Material del tope Polietileno