Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación de vidrio de borosilicato con tapón de PTFE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
Número de junta:
19/26 NS
29/32 NS
Tamaño de poro:
2,5mm
4mm
4 mm
6mm
missing translation for 'unitSize'
paquete de 2
Descrizione
- Con conector de NS y tapón de PE
- Sin escala, con tapón de PTFE
- Con dispositivo de retención de rosca
- Con etiqueta de inscripción
Specifica
Specifica
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Número de junta | 29/32 NS |
| Tamaño de poro | 6mm |
| Material del tope | Polietileno |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto