Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación de vidrio de borosilicato con tapón de PTFE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
Número de junta:
19/26 NS
29/32 NS
Tamaño de poro:
2,5mm
4mm
4 mm
6mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Con conector de NS y tapón de PE
- Sin escala, con tapón de PTFE
- Con dispositivo de retención de rosca
- Con etiqueta de inscripción
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Número de junta | 19/26 NS |
| Tamaño de poro | 2,5mm |
| Cantidad | 2Pack |
| Material del tope | Polietileno |