Learn More
Hamilton™ Jeringas de cromatografía de capa fina
Descripción
- Ideal para la detección de muestras reproducibles
- Primer revestimiento de 19 mm
- Aguja cementada
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Calibre de aguja | 26s G |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección TLC |
| Tipo de producto | Cromatografía de capa fina |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Estilo de punta de aguja | 3T |
| Tipo de conexión | Cementada |