Learn More
Witeg™ Embudo de polvo de vidrio borosilicatado con cono ST
Código de producto. 11867680
Change view
Click to view available options
Diámetro del tubo (métrico):
80 mm
100 mm
150 mm
Tamaño del cono:
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro del tubo (métrico) Tamaño del cono unitSize
11867680 80 mm 19/26 paquete de 10
11877680 80 mm 24/29 paquete de 10
10184434 80 mm 24/29 -
10531162 80 mm 29/32 -
11887680 80 mm 29/32 paquete de 10
11897680 100 mm 29/32 paquete de 10
10206114 100 mm 29/32 -
10022904 150 mm 29/32 -
11807690 150 mm 29/32 paquete de 10
9 options
Código de producto. 11867680
Marca: Witeg™ 1 650 019
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los embudos de polvo de vidrio de borosilicato Witeg™ están disponibles en una variedad de conos, ángulos y diámetros exteriores.
  • Cono ST
  • Fabricados en vidrio de borosilicato
  • Disponible en una variedad de conos, ángulos y diámetros
Especificaciones
Diámetro del tubo (métrico) 80 mm
Material Vidrio de borosilicato
Ángulo 60°
Tamaño del cono 19/26
Tipo de producto Embudo